Få mere at vide
Vitlab™ Griffin Beaker
Artikelnummer. 10270981
Kapacitet (metrisk):
50 mL
150 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10270981
Brand: Vitlab™ 61003
Gør dit arbejde nemmere og sikrere, mens du håndterer en bred vifte af væsker med disse bægre. VITLAB™ Griffin Beakers har en letlæselig, præget skala.
  • Krystalklare gennemsigtige graduerede bægre
  • Til autoklavering anbefales modeller med hævede gradueringer
  • For at bevare mærker, rengør ved højst 60 °C
Tekniske data
Farve Krystalklar
Diameter (metrisk) Udvendig 77 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PMP
Højde (metrisk) 95 mm
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056
Skala Rød trykt skala
Stil Griffin