Få mere at vide
Griess reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 10235681
Brand: Thermo Scientific Acros 328670500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Griess Reagent
Farve Farveløs til Pink
MDL nummer MFCD00240366
Tæthed 1.0300g/mL
Emballage Plastflaske
Egnethed Passes (for determination of nitrite in biological media)
Mængde 50 ml
Fysisk form Løsning
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Griess Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.