Få mere at vide
Sartorius Gridded sterile cellulosenitratmembranfiltre
Artikelnummer. p-4229356 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Mængde:
100/pakke
1000/pakke
Gitter farve:
Intet gitter
Sort
Porestørrelse:
1.2μ m
3.0μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Mængde Gitter farve Porestørrelse unitSize
10255941 47 mm 100/pakke Intet gitter 3.0μ m Pakke med 100
11720856 50 mm 1000/pakke Sort 3.0μ m Pakke med 1000
10012281 47 mm 1000/pakke Sort 1.2μ m Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10255941 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1130247ACN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Membranfiltre til kolonitælling, partikeltestning og mikroskopi - Cellulosenitrat (celluloseester), ristet, individuelt, sterilt emballeret
Sterile, individuelt emballerede filtre er længe blevet standard for rutinemæssig mikrobiologisk kvalitetskontrol på grund af de brugerfordele, de tilbyder. De er præsteriliseret og klar til brug og sparer forberedelsestid. Da de er individuelt emballeret, undgår de muligheden for kontaminering af resterende filtre i åbnede pakninger og er i overensstemmelse med GLP , med filteridentifikation og partinummer trykt på hver enkelt kuvert. Den stigende efterspørgsel på disse filtre krævede konstruktionen af en ny pakkemaskine med ultramoderne stempling. Hver membran kontrolleres for at sikre, at den ikke er beskadiget på nogen måde, er placeret korrekt uden at glide under kantforseglingen, har perfekt gittertryk og er fri for partikler. Hver konvolut kontrolleres for læsbare bogstaver. Disse membranfiltre er i overensstemmelse med følgende normer: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 og EN 12780. Ud over dette er de fremstillet til brug især samtidig med Sartorius Næringspudesæt i overensstemmelse med mange internationale regler og anbefalinger: internationale farmakopéer, DIN og ISO Standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsbestemmelser, bryggeriretningslinjer, såsom MEBAC eller EBC, og anbefalinger fra fødevareindustrien, såsom LMBG, NCA og ICUMSA. Alle membraner er lavet af cellulosenitrat (celluloseester), et materiale, der sikrer effektiv retention med høje flowhastigheder og optimal kolonivækst. Det trykte gitter opdeler filtreringsområdet i 130 kvadrater, der hver måler 3,1 x 3,1 mm gør tællingen lettere, især for højere bakterietal og for mikrokolonier, men påvirker ikke væksten. De forskellige filterfarver giver den bedste kontrast til kolonierne eller partiklerne.
  • Fremragende genvindingsgrad for mikroorganismer
  • High Flow membraner tilgængelige
  • Certificeret kvalitet
  • Gammabestrålet, 25kGrå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Filtertype Membran filter
Format disk
Materiale Cellulosenitrat
Materiale (membran) Cellulosenitrat
Porestørrelse 3.0μ m
Sterilitet Steril
Gitter farve Intet gitter
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100/pakke
Overfladetype Intet gitter
Type Membran filter
Diameter (metrisk) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P230-Holdes befugtet med .
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P372-Eksplosionsfare ved brand.
  • P375-Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.