Få mere at vide
Tenak™ Gitterdelere
Artikelnummer. p-8010222 Shop alle TENAK produkter
Holder:
10 hætteglas (mindre end 12 mm OD)
10 hætteglas (mindre end 12,25 mm OD)
12 hætteglas (mindre end 10,25 mm OD)
5 hætteglas (mindre end 25,25 mm OD)
6 hætteglas (mindre end 20 mm OD)
6 hætteglas (mindre end 21 mm OD) og 50 mm kasser
7 hætteglas (mindre end 17 mm OD)
8 hætteglas (mindre end 15 mm OD)
8 hætteglas (mindre end 15,5 mm OD)
9 hætteglas (mindre end 13 mm OD)
9 hætteglas (mindre end 13,75 mm OD)
Højde (metrisk):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. 15200634
Brand: Tenak™ TE22702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Organiser og hent prøver gemt i Cryoboxes, hvori Tenak™ Grid Dividers er blevet indsat. Æsker og gitter holder væv i en række forskellige prøveopbevaringsrørstørrelser og -diametre.
  • Karton, der tåler meget lav temperatur
  • Vandafvisende finish
  • Temperaturbestandighed til -80 °C
Tekniske data
Materiale Pap
Form Firkant
Type Gitterdeler
Til brug med (applikation) Til 75 mm kasser
Til brug med (udstyr) 75 mm æsker
Holder 12 hætteglas (mindre end 10,25 mm OD)
Mængde 36 Pakke
Højde (metrisk) 40 mm