Beskrivelse
- Karton, der tåler meget lav temperatur
- Vandafvisende finish
- Temperaturbestandighed til -80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Gitterdeler |
| Til brug med (applikation) | Til 50 mm kasser |
| Til brug med (udstyr) | 50 mm kasser |
| Holder | 10 hætteglas (mindre end 12 mm OD) |
| Mængde | 36 Pakke |
| Højde (metrisk) | 30 mm |