Få mere at vide
Tenak™ Gitterdelere
Shop alle TENAK produkter
Holder:
10 hætteglas (mindre end 12 mm OD)
10 hætteglas (mindre end 12,25 mm OD)
12 hætteglas (mindre end 10,25 mm OD)
5 hætteglas (mindre end 25,25 mm OD)
6 hætteglas (mindre end 20 mm OD)
6 hætteglas (mindre end 21 mm OD) og 50 mm kasser
7 hætteglas (mindre end 17 mm OD)
8 hætteglas (mindre end 15 mm OD)
8 hætteglas (mindre end 15,5 mm OD)
9 hætteglas (mindre end 13 mm OD)
9 hætteglas (mindre end 13,75 mm OD)
Højde (metrisk):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Beskrivelse
- Karton, der tåler meget lav temperatur
- Vandafvisende finish
- Temperaturbestandighed til -80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Gitterdeler |
| Til brug med (applikation) | Til 50 mm kasser |
| Til brug med (udstyr) | 50 mm kasser |
| Holder | 6 hætteglas (mindre end 21 mm OD) og 50 mm kasser |
| Mængde | 36 Pakke |
| Højde (metrisk) | 30 mm |