Få mere at vide
Tenak™ Gitterdelere
Artikelnummer. 15240544 Shop alle TENAK produkter
Holder:
10 hætteglas (mindre end 12 mm OD)
10 hætteglas (mindre end 12,25 mm OD)
12 hætteglas (mindre end 10,25 mm OD)
5 hætteglas (mindre end 25,25 mm OD)
6 hætteglas (mindre end 20 mm OD)
6 hætteglas (mindre end 21 mm OD) og 50 mm kasser
7 hætteglas (mindre end 17 mm OD)
8 hætteglas (mindre end 15 mm OD)
8 hætteglas (mindre end 15,5 mm OD)
9 hætteglas (mindre end 13 mm OD)
9 hætteglas (mindre end 13,75 mm OD)
Højde (metrisk):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. 15240544
Brand: Tenak™ TE22114
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Organiser og hent prøver gemt i Cryoboxes, hvori Tenak™ Grid Dividers er blevet indsat. Æsker og gitter holder væv i en række forskellige prøveopbevaringsrørstørrelser og -diametre.
  • Karton, der tåler meget lav temperatur
  • Vandafvisende finish
  • Temperaturbestandighed til -80 °C
Tekniske data
Materiale Pap
Form Firkant
Type Gitterdeler
Til brug med (applikation) Til 50 mm kasser
Til brug med (udstyr) 50 mm kasser
Holder 6 hætteglas (mindre end 20 mm OD)
Mængde 36 Pakke
Højde (metrisk) 30 mm