Få mere at vide
Gilac™ Gitter
Artikelnummer. p-200009557
Til brug med (udstyr):
10 L flad bakke
2 L flad bakke
3 L flad bakke
5 L flad bakke
600 x 400 Container
8 L flad bakke
Artikelnummer. 17958781
Brand: Gilac™ G102621
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gitteret er meget holdbart og stødbestandigt; det undgår enhver kontakt mellem mad og ekssudater.
  • Gitter til flade bakker.
  • Meget holdbar og stødfast.
  • Gør det muligt at bruge flade fade som optøningsbakker ved at adskille isvandet fra det produkt, der optøs.
Tekniske data
Produkttype Containergitter
Materiale Polyethylen
Til brug med (udstyr) 2 L flad bakke