Få mere at vide
Gilac™ Gitter
Artikelnummer. 17988701
Skift visning
Til brug med (udstyr):
10 L flad bakke
2 L flad bakke
3 L flad bakke
5 L flad bakke
600 x 400 Container
8 L flad bakke
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17988701 5 L flad bakke
17958781 2 L flad bakke
17958421 3 L flad bakke
17978701 8 L flad bakke
17948561 10 L flad bakke
17928711 600 x 400 Container
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17988701 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G100121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.57 DKK
    18.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.84 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Gitteret er meget holdbart og stødbestandigt; det undgår enhver kontakt mellem mad og ekssudater.
  • Gitter til flade bakker.
  • Meget holdbar og stødfast.
  • Gør det muligt at bruge flade fade som optøningsbakker ved at adskille isvandet fra det produkt, der optøs.
Tekniske data
Produkttype Containergitter
Materiale Polyethylen
Til brug med (udstyr) 5 L flad bakke