Få mere at vide
Gilac™ Gitter
Beskrivelse
- Gitter til flade bakker.
- Meget holdbar og stødfast.
- Gør det muligt at bruge flade fade som optøningsbakker ved at adskille isvandet fra det produkt, der optøs.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Containergitter |
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med (udstyr) | 600 x 400 Container |