missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
GRHL2 Polyclonal antibody specifically detects GRHL2 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | GRHL2 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Biotin |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | BOMMGC149294, Brother of mammalian grainyhead, deafness, autosomal dominant 28, DFNA28, FLJ13782, grainyhead-like 2 (Drosophila), grainyhead-like protein 2 homolog, TFCP2L3MGC149295, Transcription factor CP2-like 3FLJ11172 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-250 of human GRHL2 (NP_079191.2).,, Sequence:, LSVSKASDSQEDQEKRNCLGTSEAQSNLSGGENRVQVLKTVPVNLSLNQDHLENSKREQYSISFPESSAIIPVSGITVVKAEDFTPVFMAPPVHYPRGDGEEQRVVIFEQTQYDVPSLATHSAYLKDDQRSTPDSTYSESFKDAATEKFRSASVGAEEYMYDQTSSGTFQY |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?