Få mere at vide
MedChemExpress GRGDSP
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 91037-75-1 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 587.58 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |