Få mere at vide
MedChemExpress GRF (1-29) amide (rat)
Artikelnummer. 16464046
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
16464046 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16464046 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1155
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress GRF (1-29) amide (rat) is a synthetic peptide which can stimulate the growth hormone (GH) secretion.
Tekniske data
Renhed 98.22%
CAS 91826-20-9
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 3473.08 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 16.67 mg/mL (4.80 mM∣Need ultrasonic)
Synonym rGHRH(1-29)NH2