Få mere at vide
MedChemExpress GRF (1-29) amide (rat)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.22% |
| CAS | 91826-20-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 3473.08 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 16.67 mg/mL (4.80 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | rGHRH(1-29)NH2 |