Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ 100 % genbrugsrullede 1-lags papirhåndklæder 6063, 6 ruller
Artikelnummer. 10568252
Skift visning
Dimensioner (L x B):
190 mx 200 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10568252 190 mx 200 mm
1 options
Artikelnummer. 10568252 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    692.09 DKK / 6 ruller
    Spare 472.91 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Naturlige 1-lags rullede papirhåndklæder er fremstillet i Tyskland med 100% genbrugsfibre og er Blue Angel, FSC , og europæisk miljømærke certificeret for ekstra miljøsikkerhed.
6 x 190m grå, 1 lags ruller (1.140m i alt) En papirhåndklæderulle indeholder 190 meter grå, 100% genbrugte håndklæder Værtinde NATURA rullede papirhåndklæder er et 1-lags rullehåndklæde fremstillet i Tyskland naturlige, miljøvenlige papirhåndklæder lavet med 100 % genbrugsfibre. Ublegede papirhåndklæder for en praktisk, ensartet og økonomisk løsning til tørring af hænder Disse engangshåndklæder er Blue Angel, FSC og europæisk miljømærke certificeret for ekstra miljøsikkerhed. Giv en praktisk og ensartet vaskerumsoplevelse med værtindevaskeløsninger, designet til omkostningseffektiv kvalitet på arbejdspladsen. Værtinde NATURA rullede håndklæder er fremstillet i Tyskland med 100% genbrugsfibre. De naturlige, 1-lags, grå, ublegede papirservietter giver en bæredygtig løsning til at fremme god håndhygiejne på hele arbejdspladsen. Disse genbrugte papirhåndklæder er Blue Angel og European Ecolabel certificeret for ekstra miljøsikkerhed. Værtinden NATURA miljøvenlige papirhåndklæder er FSC Genbrugscertificeret. De FSC Genbrugsetiket betyder, at alt træ eller papir i produktet kommer fra genvundet eller genbrugt materiale. Rullehåndklæderne er kompatible med Aquarius rullet papirhåndklæde dispenser i hvid (produktkode 6959). Hver rulle køkkenrulle indeholder 190 meter af Kimberly-Clark papirhåndklæder. 6 x 190m grå, 1 lags ruller (1.140m i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sammenfoldet håndklæde
Længde (engelsk) 1.87 ft.
Længde (metrisk) 57 cm
Bredde (engelsk) 1.29 ft.
Bredde (metrisk) 39 cm
Materiale AIRFLEX stof
Basisvægt 9.595 kg (21.109 lb.)
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Farve Grå
Dimensioner (L x B) 190 mx 200 mm
Format Rulle
Til brug med (applikation) Praktisk, konsekvent og bæredygtig løsning
Til brug med (udstyr) Kimberly-Clark Håndklæderulle dispenser
Emballagemængde 6 Rulle
Ply 1-ply