Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Grå Naturgummi Spacer
Højde (metrisk):
20 mm
24 mm
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Materiale | Naturgummi |
| nr. pr. pakke | 10 Pakke |
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Højde (metrisk) | 20 mm |