Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ Serumrør
Beskrivelse
- Indvendige vægforing: mikroskopiske silicapartikler
- Indehold separationsgel i bunden af røret
- Kasketfarve: rød
- Ringfarve: gul
- Med Z Serum Sep blodpropaktiverer
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | CAT Serum Sep Clot Activator |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Lukningsfarve | Rød |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |