Få mere at vide
Greiner Bio-One Blood Collection Tubes
Beskrivelse
Can be used for CSF determinations
- No additive tubes
- Polyethylene Therephthalate
- Come in a variety of sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Evacuated Blood Collection Tube |
| Tilsætningsstof | Ingen tilsætningsstoffer |
| Lukketype | Non-ridged Pull Cap |
| Kapacitet (metrisk) | 9 ml |
| Lukningsfarve | Hvid/Sort |
| Rørstørrelse | 16× 100 mm |
| Til brug med (applikation) | Blood collection |