Få mere at vide
Greiner Bio-One Blood Collection Tubes
Artikelnummer. 15412550
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 ml
Lukningsfarve:
Hvid/Sort
Tilsætningsstof:
Ingen tilsætningsstoffer
Rørstørrelse:
16× 100 mm
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Tilsætningsstof Rørstørrelse
15412550 9 ml Hvid/Sort Ingen tilsætningsstoffer 16× 100 mm
1 options
Artikelnummer. 15412550 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 455001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.03 DKK
    82.93 DKK / Pakke med 50
    Spare 23.10 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Can be used for CSF determinations
  • No additive tubes
  • Polyethylene Therephthalate
  • Come in a variety of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Evacuated Blood Collection Tube
Tilsætningsstof Ingen tilsætningsstoffer
Lukketype Non-ridged Pull Cap
Kapacitet (metrisk) 9 ml
Lukningsfarve Hvid/Sort
Rørstørrelse 16× 100 mm
Til brug med (applikation) Blood collection