Få mere at vide
Greiner Bio-One Winged Safety Blood Collection Set Plus Holder
Artikelnummer. 15166156
Skift visning
Nålemåler:
21 G
Længde (metrisk) rør:
19 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Nålemåler Længde (metrisk) rør Pakningsstørrelse
15166156 21 G 19 cm Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 15166156 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 450085
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Pre-attached set with holder is a practical, ready-to-use solution that saves time.
  • Sets specially developed for blood collection from patients with difficult vein conditions
  • Provides the necessary protection from the risk of needlestick injury
  • No threading is necessary
  • Sterile blister pack
  • Needle length: 0.75 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blood Collection Set with Holder
Nålemåler 21 G
Inkluderer Safety Needle, Tubing, Pre-Attached Tube Holder
Længde (engelsk) Nål 0,75 tommer
Længde (engelsk) rør 7.5 in.
Længde (metrisk) rør 19 cm