Få mere at vide
Greiner Bio-One Serumrør: Clot Activator med Gel Separator
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
Lukningsfarve:
Rød med hvid ring
Beskrivelse
- Belagt med mikroniserede silicapartikler, som aktiverer koagulering, når rørene vendes forsigtigt
- Rør med gel indeholder en barrieregel på bunden af røret, der under centrifugering bevæger sig opad til serum-koagel-grænsefladen for at danne en stabil barriere, der adskiller serum fra celler
- Klar som glas med samme eller bedre ydeevne
- Støbt til at være praktisk talt uknuselig, hvilket giver et bedre sikkerhedsniveau end glas
- Rør har en holdbarhed på 18 måneder fra fremstillingsdatoen
- Pædiatriske rør kommer med hvide ringe til hurtig identifikation
- Safety Twist Caps kan fjernes og udskiftes flere gange
- Skruehætter kan fjernes og udskiftes så ofte som nødvendigt
Overholdelse
Rør med gelseparator er FDA 510(k) godkendt til terapeutisk lægemiddelovervågning (TDM)
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Mikroskopiske silicapartikler med separationsgel |
| Materiale | Plast |
| Lukketype | Ikke-rillet trækhætte |
| Kapacitet (metrisk) | 2,5 ml |
| Lukningsfarve | Rød med hvid ring |