Få mere at vide
Greiner Bio-One Serumrør: Clot Activator med Gel Separator
Artikelnummer. 15484641
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
3,5 ml
13 x 100 mm
8 ml
Lukningsfarve:
Rød med hvid ring
Rød med gul ring
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
15484641 13 x 100 mm Rød med gul ring
13008652 3,5 ml Rød med gul ring
10144534 8 ml Rød med gul ring
13068682 2,5 ml Rød med hvid ring
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15484641 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 456073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2711.87 DKK
    2123.67 DKK / Pakke med 1200
    Spare 588.20 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Til rutinemæssig klinisk kemi, immunhæmatologi, serologi eller immunologisk test
  • Belagt med mikroniserede silicapartikler, som aktiverer koagulation, når rørene forsigtigt vendes på hovedet
  • Rør med gel indeholder en barrieregel i rørets bund, som under centrifugering bevæger sig opad til serum-blodprop-grænsefladen for at danne en stabil barriere, der adskiller serum fra celler
  • Klar som glas med lige så god eller bedre ydeevne
  • Formet til at være næsten ubrydelig, hvilket giver et bedre sikkerhedsniveau end glas
  • Rør har en holdbarhed på 18 måneder fra fremstillingsdatoen
  • Pædiatriske rør leveres med hvide ringe for hurtig identifikation
  • Safety Twist Caps kan fjernes og udskiftes flere gange
  • Ikke-skruedæksler kan fjernes og udskiftes så ofte som nødvendigt
Overholdelse
Rør med gelseparator er FDA 510(k) godkendt til terapeutisk lægemiddelovervågning (TDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Mikroskopiske silicapartikler med separationsgel
Materiale Plast
Lukketype Ikke-rillet trækhætte
Kapacitet (metrisk) 13 x 100 mm
Lukningsfarve Rød med gul ring