Få mere at vide
Greiner Bio-One Serumrør: Clot Activator med Gel Separator
Artikelnummer. 13068682
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
Lukningsfarve:
Rød med hvid ring
Artikelnummer. 13068682
Brand: Greiner Bio-One 454243
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til rutinemæssig klinisk kemi, immunhæmatologi, serologi eller immunologisk test
  • Belagt med mikroniserede silicapartikler, som aktiverer koagulering, når rørene vendes forsigtigt
  • Rør med gel indeholder en barrieregel på bunden af røret, der under centrifugering bevæger sig opad til serum-koagel-grænsefladen for at danne en stabil barriere, der adskiller serum fra celler
  • Klar som glas med samme eller bedre ydeevne
  • Støbt til at være praktisk talt uknuselig, hvilket giver et bedre sikkerhedsniveau end glas
  • Rør har en holdbarhed på 18 måneder fra fremstillingsdatoen
  • Pædiatriske rør kommer med hvide ringe til hurtig identifikation
  • Safety Twist Caps kan fjernes og udskiftes flere gange
  • Skruehætter kan fjernes og udskiftes så ofte som nødvendigt
Overholdelse
Rør med gelseparator er FDA 510(k) godkendt til terapeutisk lægemiddelovervågning (TDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Mikroskopiske silicapartikler med separationsgel
Materiale Plast
Lukketype Ikke-rillet trækhætte
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Lukningsfarve Rød med hvid ring