Få mere at vide
Greiner Bio-One Serumrør: Clot Activator med Gel Separator
Beskrivelse
- Belagt med mikroniserede silicapartikler, som aktiverer koagulation, når rørene forsigtigt vendes på hovedet
- Rør med gel indeholder en barrieregel i rørets bund, som under centrifugering bevæger sig opad til serum-blodprop-grænsefladen for at danne en stabil barriere, der adskiller serum fra celler
- Klar som glas med lige så god eller bedre ydeevne
- Formet til at være næsten ubrydelig, hvilket giver et bedre sikkerhedsniveau end glas
- Rør har en holdbarhed på 18 måneder fra fremstillingsdatoen
- Pædiatriske rør leveres med hvide ringe for hurtig identifikation
- Safety Twist Caps kan fjernes og udskiftes flere gange
- Ikke-skruedæksler kan fjernes og udskiftes så ofte som nødvendigt
Overholdelse
Rør med gelseparator er FDA 510(k) godkendt til terapeutisk lægemiddelovervågning (TDM)
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Mikroskopiske silicapartikler med separationsgel |
| Materiale | Plast |
| Lukketype | Ikke-rillet trækhætte |
| Kapacitet (metrisk) | 3,5 ml |
| Lukningsfarve | Rød med gul ring |