Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ CAT-serum blodpropaktiverende blodindsamlingsrør
Beskrivelse
- VACUETTE™ Blodindsamlingsrør evakueres for nem og sikker prøvetagning. Mængden af vakuum i hvert rør svarer til rørets’blodvolumenspecifikation og hjælper med at sikre det korrekte blod-til-additiv-forhold.
- Blodopsamlingsrør er sprøjtestøbt af polyethylenterefthalat (PET) plast VACUETTE™ og er meget gennemsigtige og praktisk talt ubrydelige.
- VACUETTE™ Serumrør indeholder en blodpropaktiverende additiv – mikroniseret silica-partikler – , som spraytørres på den indvendige rørvæg for jævn fordeling og optimal blanding af blod/additiv.
- Optimale fyldmærker på hver tubeetiket angiver det korrekte udtagningsvolumen for korrekte blod-til-tilsætnings-forhold (inden for ±10 % af det angivne nominelle volumen i henhold til ISO CLSI).
- Med røde VACUETTE™ SIKKERHEDSKAPSLER, designet til at minimere sprøjtning af aerosoler under afkappning og farvekodet for at lette genkendelsen af røret ved første øjekast.
- Sterilt og latexfrit.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Produkttype | Blodindsamlingsrør |
| Tilsætningsstof | Blodpropaktiverer |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Ikke-rillet trækhætte |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Lukningsfarve | Rød med hvid ring |
| Rørstørrelse | 13 x 75 mm |
| Vis mere |