Få mere at vide
Greiner Bio-One Serumprop aktivatorrør
Artikelnummer. 12532936
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
9 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
12532936 9 ml
13028682 2 ml
15412540 4 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12532936 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 455092
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til rutinemæssig klinisk kemi, immunhæmatologi, serologi eller immunologisk test
  • Rør leveres i pakker med 50 stk
  • Til venus blodopsamling
  • Anvendes primært til udtagning af blod til klinisk kemi, immunologi og serologisk testning
  • Specielt belagt med mikroskopiske silicapartikler, som aktiverer koagulationsprocessen
  • Lavet af praktisk talt ubrydelige PET plast
  • Giver forbedret sikkerhed og hygiejne under prøvetagningsprocedurer med fordelen at være så klar som glas
  • Fås i: Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator og Serum Fast Separator
  • CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Transparent
Produkttype Blood Collection Tube
Tilsætningsstof Z Serum Clot Activator
Materiale PET
Sterilitet Steril
Lukketype Ikke-rillet trækhætte
Kapacitet (metrisk) 9 ml
Til brug med (udstyr) VACUETTE™ Blodprøvenåle
Diameter (metrisk) 13 mm
Lukningsfarve Rød med sort ring
Rørstørrelse 16 x 100 mm
Til brug med (applikation) Blodopsamling
Længde (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm