Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengøringsvisker Refill, Grøn
Artikelnummer. p-8004042
Emballagemængde:
6 baljer x 50 ark
6 poser x 75 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10760593
Brand: Kimberly-Clark™ 7772
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Renser og beskytter med en ru side til at skrubbe snavs af og en glat side til at rengøre og afslutte. WypAll™ Rengøringsviskere Refill leveres gennemblødt.
  • Grønne, gennemblødte vinduesviskere
  • Ru sidescrubs, mens siderne polerer glat
  • Ideel til rengøring af hænder, værktøj, maskiner uden sæbe eller vand
  • Beskytter hænder og reducerer tør hud
  • Refills til brug med WypAll™ Dispenser til rengøring af visker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Industriel aftørring
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 33.8 cm
Bredde (engelsk) 16,8''
Bredde (metrisk) 23.4 cm
Materiale Paper (Papir)
Basisvægt 3.589 kg (7.91 lb.)
Farve Grøn
Dimensioner (L x B) 270 x 270 mm
Format Ark
Til brug med (applikation) Til rengøring af hænder, værktøj, maskiner uden sæbe eller vand, beskyttelse af hænder, reduktion af tør hud, forbedring af hygiejnen
Emballagemængde 6 baljer x 50 ark