Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengøringsvisker Refill, Grøn
Emballagemængde:
6 baljer x 50 ark
6 poser x 75 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Grønne, gennemblødte vinduesviskere
- Ru sidescrubs, mens siderne polerer glat
- Ideel til rengøring af hænder, værktøj, maskiner uden sæbe eller vand
- Beskytter hænder og reducerer tør hud
- Refills til brug med WypAll™ Dispenser til rengøring af visker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Industriel aftørring |
| Længde (engelsk) | 7.874 in. |
| Længde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (engelsk) | 7.874 in |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Basisvægt | 4.672 kg (10.29 lb.) |
| Farve | Grøn |
| Dimensioner (L x B) | 270 x 270 mm |
| Til brug med (applikation) | Til rengøring af hænder, værktøj, maskiner uden sæbe eller vand, beskyttelse af hænder, reduktion af tør hud, forbedring af hygiejnen |
| Vis mere |