Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengøringsvisker Refill, Grøn
Emballagemængde:
6 baljer x 50 ark
6 poser x 75 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Grønne, gennemblødte vinduesviskere
- Ru sidescrubs, mens siderne polerer glat
- Ideel til rengøring af hænder, værktøj, maskiner uden sæbe eller vand
- Beskytter hænder og reducerer tør hud
- Refills til brug med WypAll™ Dispenser til rengøring af visker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Industriel aftørring |
| Længde (engelsk) | 11'' |
| Længde (metrisk) | 33.8 cm |
| Bredde (engelsk) | 16,8'' |
| Bredde (metrisk) | 23.4 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Basisvægt | 3.589 kg (7.91 lb.) |
| Farve | Grøn |
| Dimensioner (L x B) | 270 x 270 mm |
| Format | Ark |
| Vis mere |