Få mere at vide
Brannan™ Initial™ Grønt spiritusfyldt delvist nedsænkningstermometer
Artikelnummer. 12444080
Skift visning
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
Vægt (metrisk):
15,8 g
24,2 g
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
12444080 200 mm 15,8 g Hver
12379349 300 mm 24,2 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12444080 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 46/323/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.55 DKK
    14.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.46 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Giver levende, letlæselige mål. Brannan™ Initial™ Grønt spiritusfyldt delvist nedsænkningstermometer er designet med en støbt ikke-rullende glasanordning for at forhindre brud. Indeholder integreret pære med forstærket rørespids.
  • Grøn petroleumsspritfyldning er blandbar med vand
  • Grøn væske giver levende, letlæselige målinger
  • Støbt ikke-rullende glasanordning hjælper med at forhindre brud
  • Integreret pære med forstærket rørespids
  • Genanvendelig
  • Ideel til undervisningsbrug
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ideel til undervisningsbrug
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Grøn Ånd
Vægt (metrisk) 15,8 g
Produkttype Laboratorie termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±1,5 ved 35 °C
Underafdeling 1 °C
Nedsænkningslængde 76 mm