Få mere at vide
Thermo Scientific™ pTK-Green Renilla Luc Vector for Luciferase Assays
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Drive Green Renilla luciferase-ekspression som reporter for genreguleringsstudier ved brug af vektorer med multiple cloning site (MCS) eller kontrolpromotor (CMV eller TK).
De Thermo Scientific™ pMCS-Renilla Luc Vector er et plasmid med flere kloningssteder, der er designet til at acceptere en promotorsekvens til undersøgelse af genregulering ved anvendelse af den intracellulære Renilla luciferase-reporter.
Green Renilla Luc Vectors indeholder et gen klonet fra havpansien, Renilla reniformis. Genet koder for en bioluminescerende grøn renilla-luciferase (36 kDa). pMCS-vektoren indeholder et multiple kloningssted til kloning af en promotor for at studere dens regulatoriske potentiale. pCMV- og pTK-vektorerne har luciferase-genet under henholdsvis CMV (Cytomegalovirus) promotoren og Herpes Simplex Virus (HSV) thymidinkinase (TK) promotoren. Disse konstitutive udtryksvektorer kan bruges som normaliseringskontroller for at tage højde for eksperimentel variation i kombination med andre reportere.
Højdepunkter:
- Intracellulært grønt Renilla-luciferase-gen, optimeret til høj ekspression i pattedyrs systemer
- Multiple cloning site (MCS) giver alsidighed til overførsel af regulatoriske elementer fra ét plasmid til et andet
- Transkriptionsafslutningssted (Ter), Lac-operator (Lac O1) og transkriptionspausested (TPS) bruges til at minimere baggrund ved at reducere transskriptionslæsning
- Både puromycin (Pur) og ampicillin (Amp) markører for lægemiddeludvælgelse i pattedyrs- og bakterieceller, henholdsvis
- Oprindelse af høj-kopi af pUC bakterielt DNA
- To kontrolvektorer tilgængelige med stærke (CMV) eller svage (TK) konstitutive promotorer til kotransfektion og normalisering
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pTK-Grøn Renilla Luc Vector |
| Type | Luc Vector |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Leveringstype | Transfektion |
| Mængde | 10μ g |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: -70 til -20 °C. |
| Reporter Gene | Grøn Renilla Luciferase |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Puromycin |
| Produktlinje | Pierce |
| Til brug med (applikation) | Reporter Assays |
| Vis mere |