Få mere at vide
Thermo Scientific™ pCMV-Green Renilla Luc Vector for Luciferase Assays
Artikelnummer. 12172230 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12172230 10μ g 10µg
1 options
Artikelnummer. 12172230 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16153
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Drive Green Renilla luciferase-ekspression som reporter for genreguleringsundersøgelser ved hjælp af vektorer med et multiple kloningssted (MCS) eller kontrolpromotor (CMV eller TK).
De Thermo Scientific™ pMCS-Renilla Luc Vector er et plasmid med flere kloningssteder, der er designet til at acceptere en promotorsekvens til undersøgelse af genregulering ved anvendelse af den intracellulære Renilla luciferase-reporter.
De grønne Renilla Luc Vectors indeholder et gen klonet fra havstedmoderblomsten, Renilla reniformis . Genet koder for en bioluminescerende Grøn Renilla luciferase (36 kDa). pMCS-vektoren indeholder et multipelt kloningssted til kloning af en promotor for at studere dens regulatoriske potentiale. pCMV- og pTK-vektorerne har luciferasegenet under henholdsvis CMV (Cytomegalovirus) promotoren og Herpes Simplex Virus (HSV) thymidinkinase (TK) promotoren. Disse konstitutive ekspressionsvektorer kan bruges som normaliseringskontroller for at tage højde for eksperimentel variation i kombination med andre reportere.
Højdepunkter:
  • Intracellulært grønt Renilla luciferasegen, optimeret til høj ekspression i pattedyrsystemer
  • Multiple cloning site (MCS) giver alsidighed til overførsel af regulatoriske elementer fra et plasmid til et andet
  • Transkriptionstermineringssted (Ter), Lac-operator (Lac O1) og transkriptionelt pausested (TPS) bruges til at minimere baggrunden ved at reducere transkriptionel gennemlæsning
  • Både puromycin (Pur) og ampicillin (Amp) markører til lægemiddelselektion i henholdsvis pattedyrs- og bakterieceller
  • Højkopi pUC bakteriel DNA-replikationsoprindelse
  • To kontrolvektorer tilgængelige med stærke (CMV) eller svage (TK) konstitutive promotorer til co-transfektion og normalisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pCMV-Green Renilla Luc Vector
Type Luc Vector
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Leveringstype Transfektion
Mængde 10μ g
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: -70 til -20 °C.
Reporter Gene Grøn Renilla Luciferase
Udvælgelsesagent (eukaryot) Puromycin
Produktlinje Pierce
Til brug med (applikation) Reporter Assays
Promotor CMV