Få mere at vide
Christeyns™ Green'R Gulvrens
Beskrivelse
- Fortyndet ved manuel brug eller i en scrubber
- Miljømærket neutralt PH-vaskemiddel
- Ikke-skummende og godkendt til fødevarekontakt
- Sikrer hurtig og effektiv rengøring af alle gulve og alle vaskbare overflader
- Velegnet til regelmæssig vedligeholdelse
- Blomster duft
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Neutralt vaskemiddel |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Koncentreret væske |
| pH | Neutral |
| Produktlinje | Cleanware |
| Duft | Blomster |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Format | Flaske |
| Mængde | 250 x 20 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- GreenR Floors
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, Isotridecanol, ethoxylated, sodium hydroxide