Beskrivelse
- Fremstillet af grøn nitrilgummi
- Et fremragende valg til alsidig beskyttelse i laboratoriet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Produkttype | Beskyttelseshandsker |
| Mængde | 1 par |
| Modstandsdygtig overfor | Syrer, fedtstoffer og opløsningsmidler. |