Få mere at vide
SHOWA™ Grønne nitril kemikalieresistente handsker, model 731
Artikelnummer. p-7229372
Størrelse:
7
8
9
10
11
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 17857321
Brand: SHOWA™ 73107S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Kemikaliebestandige handsker som f.eks SHOWA 731, er ideelle til arbejde med skadelige stoffer som syrer og opløsningsmidler.
  • Øget fingerfærdighed
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Vandafvisende
  • Fleksibel
  • Syrefast
  • Genanvendelig Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitril
  • Ikke understøttet
  • Flokkede
  • Skabt med premium-kvalitet forbindelser
  • Stærk kemisk resistens
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Kloreret Nej
Farve Grøn
Fingertykkelse (engelsk) 15 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.38 mm
Latex fri Ja
Materiale Biologisk nedbrydelig nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 15 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.39 mm
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 15 mio
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Lige
Foring Foret