Få mere at vide
SHOWA™ Grønne nitril kemikalieresistente handsker, model 731
Artikelnummer. 17897321
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17897321 11
17857321 7
17867321 8
17877321 9
17887321 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17897321 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 73111XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 DKK
    206.84 DKK / 12 par
    Spare 49.16 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Kemikaliebestandige handsker som f.eks SHOWA 731, er ideelle til arbejde med skadelige stoffer som syrer og opløsningsmidler.
  • Øget fingerfærdighed
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Vandafvisende
  • Fleksibel
  • Syrefast
  • Genanvendelig Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitril
  • Ikke understøttet
  • Flokkede
  • Skabt med premium-kvalitet forbindelser
  • Stærk kemisk resistens
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Kloreret Nej
Farve Grøn
Finger Thickness (English) 15 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.38 mm
Latex fri Ja
Materiale Biologisk nedbrydelig nitril
Palm Thickness (English) 15 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.38 mm
Størrelse 11
Tykkelse (engelsk) 15 mio
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Lige
Foring Foret