Få mere at vide
SHOWA™ Grønne nitril kemikalieresistente handsker, model 731
Beskrivelse
- Øget fingerfærdighed
- Biologisk nedbrydeligt
- Vandafvisende
- Fleksibel
- Syrefast
- Genanvendelig Eco Best Technology™ (EBT)
- 100% Nitril
- Ikke understøttet
- Flokkede
- Skabt med premium-kvalitet forbindelser
- Stærk kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Nej |
| Farve | Grøn |
| Finger Thickness (English) | 15 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.38 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Biologisk nedbrydelig nitril |
| Palm Thickness (English) | 15 mio |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.38 mm |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (engelsk) | 15 mio |
| Vis mere |