Få mere at vide
SHOWA™ Grønne nitril kemikalieresistente handsker, model 731
Artikelnummer. 17857321
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17857321 7
17867321 8
17877321 9
17887321 10
17897321 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17857321 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 73107S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00 DKK
    211.57 DKK / 12 par
    Spare 50.43 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Kemikaliebestandige handsker som f.eks SHOWA 731, er ideelle til arbejde med skadelige stoffer som syrer og opløsningsmidler.
  • Øget fingerfærdighed
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Vandafvisende
  • Fleksibel
  • Syrefast
  • Genanvendelig Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitril
  • Ikke understøttet
  • Flokkede
  • Skabt med premium-kvalitet forbindelser
  • Stærk kemisk resistens
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Kloreret Nej
Farve Grøn
Finger Thickness (English) 15 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.38 mm
Latex fri Ja
Materiale Biologisk nedbrydelig nitril
Palm Thickness (English) 15 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.39 mm
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 15 mio
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Lige
Foring Foret