Få mere at vide
Prestige Medical Grøn pakning
Mængde:
1/Pk.
2 pakker
Beskrivelse
- Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Green Gasket |
| Mængde | 2 pakker |