Få mere at vide
Prestige Medical Grøn pakning
Artikelnummer. 15805025
Skift visning
Mængde:
1/Pk.
2 pakker
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15805025 1/Pk.
17879578 2 pakker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15805025 Leverandør Prestige Medical Leverandørnr. 219500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.49 DKK
    375.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.13 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Grøn pakning til 121 °C& 126 °C modeller.
  • Grøn pakning til 121 °C & 126 °C modeller.
Tekniske data
Produkttype Grøn pakning
Mængde 1/Pk.