Få mere at vide
MP Biomedicals™ Grønne hætter til lysering af matrixrør
Shop alle MP Biomedicals produkter
Farve:
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Monter tomme 2 mL FastPrep rør
- Til brug i FastPrep systemer
- Tilgængelig separat for dem, der ønsker at fylde deres egne lyseringsmatrixrør.
- Anvendelser omfatter prøveforberedelse, prøvelysering, nukleinsyreisolering og oprensning, proteinisolering, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse, genfunktion, genregulering
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | O-ring |
| Produkttype | Skruelåg |
| Farve | Grøn |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Til brug med (udstyr) | FastRNA™ Pro Green Lysing Matrix D rør |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.