Få mere at vide
Cole-Parmer™ Termisk overføringsforbindelse, rør
Artikelnummer. 11840500 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale:
Fedt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11840500 Fedt Hver
1 options
Artikelnummer. 11840500 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9378561
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Thermal Transfer Compound øger den termiske ledningsevne i termobrønde for hurtigere responstid.
  • Designet til at overføre varme væk fra varmegenererende komponenter.
  • Silikonefri kølepladeblanding øger den termiske ledningsevne i termobrønde for hurtigere responstid sammenlignet med luft.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Øger termisk ledningsevne.
Materiale Fedt
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113.4 g
Produkttype Termisk overførselsforbindelse
Til brug med (udstyr) Thermo Wells