Få mere at vide
Eppendorf™ Fedt til pipetter
Artikelnummer. 15903202 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Type:
Pipettefedt
Pakningsstørrelse:
8g
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15903202 Pipettefedt 8g
1 options
Artikelnummer. 15903202 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0013022153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 DKK
    180.00 DKK / 8g
    Spare 14.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Læg i indkøbskurv
Sikrer glat stempeldrift og beskytter pipetten mod slid, hvilket bevarer nøjagtigheden og forlænger enhedens levetid
  • Specielt fedt til at smøre stempelet eller cylinderen i pipettenes nederste dele
  • Til brug efter rengøring eller dekontaminering af pipetten. Grease sikrer en glat stempeldrift og beskytter pipetten mod slid, hvilket bevarer nøjagtigheden og forlænger enhedens levetid
  • Materail: Silikone med mængde 1 Pk.
  • Skal bruges efter rengøring/dekontaminering af pipetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipetter
Materiale Silikone
Type Pipettefedt
Til brug med (udstyr) Eppendorf Pipetter
Mængde 1 Pk.