Få mere at vide
GBR Technology™ Grease, 50G, High Vacuum
Artikelnummer. 10162050
Encompass
Mængde:
10× 50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. 10162050
Brand: GBR Technology™ 970V
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High vacuum grease is a silicone-based compound used as a sealant and lubricant for vacuum pressure systems.
  • CAS: 63148-62-9, 70131-67-8, 7631-86-9 E
  • Density: 1.1g/c,3
  • Flash point: >100°C
  • Insoluble in water
  • Store at room temperature in the original container
Tekniske data
Produkttype High Vacuum Grease
Farve White to greyish
Emballage Tube
Mængde 10× 50 g
Volumen (engelsk) 1.76 oz.
Volumen (metrisk) 50 mL
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.