Få mere at vide
Grazoprevir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C38H50N6O9S |
| MDL nummer | MFCD25976700 |
| Molekylvægt (g/mol) | 766.9, 766.91 |
| InChI nøgle | OBMNJSNZOWALQB-NCQNOWPTSA-N |
| SMIL | [H][C@@]12C[C@@]1([H])OC(=O)N[C@]([H])(C(=O)N1C[C@@]([H])(C[C@H]1C(=O)N[C@@]1(C[C@H]1C=C)C(=O)NS(=O)(=O)C1CC1)OC1=NC3=CC(OC)=CC=C3N=C1CCCCC2)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (1R,18R,20R,24S,27S)-24-tert-butyl-N-[(1R,2S)-1-[(cyclopropanesulfonyl)carbamoyl]-2-ethenylcyclopropyl]-7-methoxy-22,25-dioxo-2,21-dioxa-4,11,23,26-tetraazapentacyclo[24.2.1.0³,¹².0⁵,¹⁰.0¹⁸,²⁰]nonacosa-3,5,7,9,11-pentaene-27-carboxamide |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |