Tekniske data
| Farve | Hvid til næsten hvid |
| Oversigt | Grazoprevir |
| CAS | 1350514-68-9 |
| Molekylær formel | C38 H50 N6 O9 S |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Mængde | 100 mg |