Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Grå naturgummipropper
Artikelnummer. 10598891
Diameter (metrisk) bund:
3,5 mm
5 mm
8 mm
10,5 mm
12,8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
50,5 mm
56 mm
60 mm
64,5 mm
71 mm
94 mm
Packungsgröße:
Hver
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10598891
Marke: Deutsch Neumann™ 1010171
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Til sikker og sikker lukning af laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Grå naturgummipropper er velegnede til almindelig brug.
  • Acc. til DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • Fås i en lang række størrelser
Spezifikation
Højde (metrisk) 60mm
Mængde 1/stk.
Farve Grå
Diameter (metrisk) bund 71 mm
Diameter (metrisk) Top 83 mm
Materiale Naturgummi
Produkttype Tilspidset prop
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt