Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Grå naturgummipropper
Diameter (metrisk) bund:
3,5 mm
5 mm
8 mm
10,5 mm
12,8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
50,5 mm
56 mm
60 mm
64,5 mm
71 mm
94 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 30mm |
| Mængde | 1/stk. |
| Farve | Grå |
| Diameter (metrisk) bund | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 24 mm |
| Materiale | Naturgummi |
| Produkttype | Tilspidset prop |