Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Grå naturgummipropper
Artikelnummer. 10201641
Diameter (metrisk) bund:
3,5 mm
5 mm
8 mm
10,5 mm
12,8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
50,5 mm
56 mm
60 mm
64,5 mm
71 mm
94 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10201641
Brand: Deutsch Neumann™ 1010112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og sikker lukning af laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Grå naturgummipropper er velegnede til almindelig brug.
  • Acc. til DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Højde (metrisk) 20mm
Mængde 1/stk.
Farve Grå
Diameter (metrisk) bund 12,8 mm
Diameter (metrisk) Top 16.5 mm
Materiale Naturgummi
Produkttype Tilspidset prop