Få mere at vide
Kik-Step Trinskammel, stål med skridsikker slidbane
Artikelnummer. 11786128 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
14''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
11786128 14'' Hver
1 options
Artikelnummer. 11786128 Leverandør Kik-Step Leverandørnr. 0925200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1583.11 DKK
    1249.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 333.59 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Brug trinstolen i stål med skridsikker slidbane til at nå det, du har brug for sikkert.
  • Kik-Step™ trinskamler understøtter op til 500 lb. (226,8 kg).
  • Tre hjul lader dig flytte skamlen.
  • Når du træder op på skamlen, trækkes hjulene tilbage, og basen griber gulvet sikkert.
  • Sikkerhedstrin på platforme giver sikkert fodfæste.
Tekniske data
Farve Grå
Diameter (engelsk) base 15,6 tommer
Diameter (metrisk) base 397 mm
Højde (engelsk) 14''
Højde (metrisk) 356 mm
Længde (engelsk) 14''
Mængde 1 stk.
Belastningskapacitet (engelsk) 500 lb.
Belastningskapacitet (metrisk) 226.8 kg
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Trin skammel