Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Grå belagt Tyvek Udstyrsdæksel, med elastik
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
- Pakket 1 pr. mærket polypose med Lot # og DOM
- Blokerer UV-lys
- Reducerer lønomkostninger
- Forenkler overensstemmelsen med SOP'er
- Rive- og punkteringsbestandig
- Hydrofobisk
- Fnugfri
- Overensstemmelsescertifikater sendes med hver forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Elastik |
| Farve | Grå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Tykkelse (engelsk) | 7,4 mio |
| Dimensioner (L x B) | 122 x 71 cm (48 x 28 tommer) |
| Vis mere |